Stampa…
1-Propanolo ≥99% (by GC), Purum
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol propilico
24135-1L 24135-2.5L 24135-20KG 24135-6X1L
24135-1LEA 67.13 EUR
24135-1L 24135-2.5L 24135-20KG 24135-6X1L
1-Propanolo ≥99% (by GC), Purum
1-Propanolo
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098242
RTECS Number: UH8225000
UNSPSC Code: 12191601
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 60,1 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –127 °C
Densità: 0,803…0.804 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=ffb30637851c3e33c3f96b74c8353b5896d24404&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.002 %
Autoignition Temperature 700 °F
Vapor Pressure 10 mmHg ( 147 °C)
Vapor Density 2.1 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.384 (lit.)