Stampa…
Acido acetico ≥99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
338826-500MLEA 611.67 EUR
338826-500ML 338826-100ML 338826-25ML 338826-4X100ML
Acido acetico ≥99.99% (trace metals basis)
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60.05 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Explosion Limit 16 %, 92 °F
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 100.5 %
Metal trace analysis (ICP) Max. 100 ppm
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
Vapor Density 2.07 (vs air)
Autoignition Temperature 800 °F