Stampa…
Etile acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acetato di etile
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC 34858-45L
34858-7LEA 548.44 EUR
34858-7L 34858-18L 34858-1L 34858-2.5L 34858-4X2.5L 34858-6X1L 34858-200L 34858-30L-RC HONC34858-45L
Etile acetato ≥99.7%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Etile acetato
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formula: CH₃COOC₂H₅
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 77 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: –84 °C
Densità: 0.901 g/cm³
Flash Pt: 11.5 %(V)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99.7 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.005 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.01
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.10
Absorbance at 260 nm Max. 0.30
Absorbance at 255 nm Max. 0.70
Refractive Index n20/D 1.3720 (lit.)