Stampa…
Acetonitrile ≥99.9% (by GC) per sintesi di DNA, Burdick & Jackson™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
34442-45L 34442-2.5L 34442-7L
34442-45LEA 7356.45 EUR
34442-45L HONC34442-2.5L HONC34442-7L
Acetonitrile ≥99.9% (by GC) per sintesi di DNA, Burdick & Jackson™
Acetonitrile
Beilstein Number: 741857
Formula: H₃CCN
Punto di ebollizione: 82 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %