Stampa…
Formaldeide 37% (w/w) in water stabilizzato
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo 10-15%
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
F1635-25MLEA 45.38 EUR
F1635-25ML F1635-500ML F1635-4L
Formaldeide 37% (w/w) in water stabilizzato
Formaldeide
Formula: CH₂O
Punto di ebollizione: 93…96 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: <–15 °C
Densità: 1,080…1.090 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
UN: 2209
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Vapor Density 1.03 (vs air)
Assay 37 - 38 %
Free acid (as HCOOH) Max. 0.03 %
Methanol (GC) 10 - 15 Vol.%
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 572 °F