Stampa…
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
S9390-100GEA 33.16 EUR
S9390-100G S9390-1KG S9390-500G S9390-6X500G
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato 98.0-102.0% ACS, Fluka™
Disodio idrogenoortofosfato eptaidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
Peso molecolare: 268.07 g/mol
Punto di ebollizione: Dec. (in riscaldamento)
Punto di fusione: 48
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149180
CAS Number: 7782-85-6
ADR: 3
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %