Stampa…
Iodio 0.05 M I2 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 135.18 EUR
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Iodio 0.05 M I2 (0.1N) in soluzione acquosa Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Iodio
Formula: I₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001