Iodio 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
|
Pericolo
|
03002-1KG
03002-100G
03002-500G
03002-6X1KG
03002-1KGEA
392.58
EUR
03002-1KG
03002-100G
03002-500G
03002-6X1KG
Iodio 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Iodio
Formula:
I₂ Peso molecolare: 253.81 g/mol Punto di ebollizione: 184.3 Punto di fusione: 113.5 °C Densità: 4.930 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS Number: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3495 ADR: 8 III Merck Index: 13,05036 |
Vapor Density | 9 (vs air) |
Assay | 99.8 - 100.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.03 % |
Bromide, chloride (as Cl) | Max. 0.01 % |
Residual solvents | complying |
Vapor Pressure | 0.31 mmHg ( 25 °C) |