Stampa…
Sodio tiosolfato 0.05 M (0.05N) soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
85813.290EA 33.2 EUR
85813.290 85813.410
Sodio tiosolfato 0.05 M (0.05N) soluzione volumetrica
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7