Stampa…
Carbone attivo, GPR RECTAPUR® per adsorbimento gas
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
84147.293EA 119 EUR
84147.293 84147.362
Carbone attivo, GPR RECTAPUR® per adsorbimento gas
Carbone attivo
Formula: C
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Visualizza i codici
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%