Stampa…
Rame (II) ossido ≥97.5%, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Ossido di rame (II)
84148.180EA 95 EUR
84148.180 84148.260
Rame (II) ossido ≥97.5%, in polvere, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Rame (II) ossido
Formula: CuO
Peso molecolare: 79.55 g/mol
Punto di ebollizione: 2000 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1326 °C
Densità: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010979
CAS Number: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Visualizza i codici
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %