Stampa…
EDTA sale bisodico soluzione 0.5 M, AccuGENE®
Fornitore: LONZA
Synonyms: Idranal III, Acido etilendiamminotetracetico sale bisodico
51234 51201
733-1650EA 257 EUR
733-1650 733-1632
EDTA sale bisodico soluzione 0.5 M, AccuGENE®
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3