Stampa…
Herasafe™ 2030i Cappa di sicurezza biologica
Fornitore: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Cappa di sicurezza biologica
Cappe e involucri Armadi di sicurezza per biologia
Le cappe di sicurezza biologica Herasafe 2030i sono dotate di un ampio spazio di lavoro interno in acciaio inossidabile non corrosivo 316, per l'incorporazione di strumenti e di dispositivi di ottimizzazione del processo, tra cui bracci robotici.
  • Accesso controllato con password
  • Luci LED interne
  • Registri degli eventi e degli avvisi
  • Sportelli intelligenti standard
  • Braccioli imbottiti
  • Intensità della luce UV germicida autoregolante
Dotati di funzioni di sicurezza per il monitoraggio automatico intelligente, interfaccia grafica touch screen intuitiva eMore Product Information
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione