Stampa…
Amido solubile 1% in soluzione acquosa for volumetric analysis, for iodometric titrations
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 28.5 EUR
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Amido solubile 1% in soluzione acquosa for volumetric analysis, for iodometric titrations
Amido solubile
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Peso molecolare: 162.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878