Stampa…
VWR® Micro Star 30R, Microcentrifuga ad alta velocità, universale, refrigerata
Fornitore: VWR Collection
521-2574EA 6850 EUR
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, Microcentrifuga ad alta velocità, universale, refrigerata
Centrifughe Microcentrifughe
La Micro Star 30R compatta è una centrifuga refrigerata cross-over economica, versatile e facile da utilizzare che combina le caratteristiche di una microcentrifuga ad alta velocità con quelle di una centrifuga multiuso. Questa centrifuga silenziosa regolare ospita rotori per microprovette (24×1,5/2,0 ml), micropiastre e provette coniche da 15/50 ml, nonché un rotore a 16 posti per provette da 5 ml e un rotore a secchiello oscillante per sei provette per la raccolta del sangue. Ideali per l'uso in Life Science e nei laboratori di biotecnologia e clinici.
  • Range di temperatura da -9 a +40°C con funzione di pre-raffreddamento
  • Velocità max.: 31.150×g (18.000 min-1)
  • Timer da 10 secondi a 99,5 minuti o in continuo
  • Salva fino a 100 programmi definiti dall’utente
  • riconoscimento automatico del rotore, rilevamento di squilibri e funzione rotazione veloce
  • Refrigerante con basse emissioni di GWP e di CO2 conforme agli standard UE in vigore dal 2020
  • Disponibili sei diversi rotori
Informazioni per l'ordine: La Micro Star 30R è disponibile senza rotore per poter scegliere quello più adatto, oppure come una confezione che include un rotore RA 24/2 microtubo con coperchio rotore a tenuta aerosol.
Attenzione: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.