Stampa…
Betaine soluzione 5 M, ultrapuro per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: TMG
J77507.AB J77507.AE
J77507.ABEA 85.8 EUR
J77507.AB J77507.AE
Betaine soluzione 5 M, ultrapuro per biologia molecolare
Betaine
5M solution of betaine in deionized dH₂O. Functionally tested for use in PCR.
Formula: C₅H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012123
CAS Number: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Visualizza i codici
DNase (endo) Passes test
DNase (exo) Passes test
RNase Passes test