Adenosina 5'-difosfato sale disodico (ADP sale disodico) diidrato 100 ±4% (by UV/Vis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J10490.14
J10490.06
J10490.22
J10490.14EA
392
EUR
J10490.14
J10490.06
J10490.22
Adenosina 5'-difosfato sale disodico (ADP sale disodico) diidrato 100 ±4% (by UV/Vis)
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) dihydrate
Formula:
C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂·2H₂O Peso molecolare: 471.167 g/mol (anhy) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066635 CAS Number: 16178-48-6 EINECS: 240-314-7 |
Form | White powder |
Assay (UV/vis) | 100 ± 4% |
Reference Constants epsilonmax (pH 7, NRC) | 15.4 x 10³ |
Reference Constants epsilon260 (pH 7, DBR) | 15.4 x 10³ |
Reference Constants lambdamax (pH 7, NRC) | 259 nm |
Storage | -20°C in air-tight containers |
Spectral Ratio A250/A2 | 0.78 ± 0.03 |
Spectral Ratio A280/A260 | 0.16 ± 0.02 |