DL-Serina (non di origine animale) 98,5+% (dry basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₃H₇NO₃ Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064223 CAS Number: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 14,08460 |
Assay (Dry Basis) | ≥98.5% |
Chloride Content | ≤0.021% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residue on Ignition | ≤0.1% |
Impurity Content Sulphate (SO₄) | ≤0.05% |
Loss on Drying | ≤0.3% |
Heavy Metals (Pb) | ≤20 ppm |