Stampa…
Sodio azide 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azoturo di sodio, Sodio azoturo
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
J21610.22EA 82.2 EUR
J21610.22 J21610.36 J21610.A1
Sodio azide 99+%
Sodio azide
Formula: NaN₃
Peso molecolare: 65,01 g/mol
Punto di fusione: ∼275 °C (dec.)
Densità: 1,846 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003536
CAS Number: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08581
Visualizza i codici
Form White crystalline powder
Assay (Unspecified) ≥99.0%
Loss on Drying ≤0.5%