Stampa…
L(+)-Glutammina ≥98.5%, ultrapuro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Q, H-Gln-OH, Gln, (S)-(+)-Glutammina
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
J16285.A1EA 393 EUR
J16285.A1 J16285.22 J16285.30 J16285.36
L(+)-Glutammina ≥98.5%, ultrapuro
L(+)-Glutammina
Formula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di ebollizione: 355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185…186 °C
Densità: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008044
CAS Number: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,04471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=f0456e1fafdcae9257ac25b71cb204be7448e497&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (unspecified) ≥98.5%
Chloride Content ≤0.021%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on ignition ≤0.1%
Impurity content, Sulphate (SO₄) ≤0.028%
Loss on Drying ≤0.2%
Optical Rotation 6.3° - 7.3° (c=4 in H₂O)
Trace Metal, Arsenic (As) ≤3 ppm
Trace Metal, Heavy Metals (Pb) ≤10 ppm
Trace Metal, Iron (Fe) ≤10 ppm