MES (β-(N-morfolino) acido etansolfonico) monoidrato ≥98.5% (dry basis), ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Punto di fusione: ∼ 308 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149409 CAS Number: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 14,05902 |
Assay (unspecified) - Absorbance (250 nm, 1 M, 1 cm) | ≤0.1 |
Assay (unspecified) - (dry basis) | ≥98.5% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤11% |
pKa (20 °C) | 6.15 ±0.15 |
Iron (Fe) | ≤ 30 ppm |
Lead (Pb) | ≤ 10 ppm |