Stampa…
L(-)-Malic acid 99+% (by GC)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
J18700.A1 J18700.36
J18700.A1EA 552 EUR
J18700.A1 J18700.36
L(-)-Malic acid 99+% (by GC)
L(-)-Malic acid
Formula: C₄H₆O₅
Peso molecolare: 134,09 g/mol
Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 100…106 °C
Densità: 1,6
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064213
CAS Number: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,05707
Visualizza i codici
Assay (GC) ≥99%
Identification (FTIR) Conforms
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Optical Rotation (c=5.5 in pyridine) -26.5 to -30.0°