Stampa…
Acido L(+)-glutammico 98.5-101.5% (dry basis), ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J16215.A1 J16215.C4
J16215.A1EA 75.4 EUR
J16215.A1 J16215.C4
Acido L(+)-glutammico 98.5-101.5% (dry basis), ultrapuro
Acido L(+)-glutammico
Formula: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Punto di fusione: 189…192 °C (dec.)
Densità: 1,525
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002634
CAS Number: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 14,04469
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (Unspecified) - Dry Basis 98.5 - 101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤0.1%
Optical Rotation (c=10 in 2 N HCl) 31.2° - 32.2°
Arsenic (As) ≤1.5 ppm
Heavy Metals (Pb) ≤1.5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm