Stampa…
EDTA sale bisodico diidrato 0.5 M in soluzione acquosa, ultrapuro per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
filtrato a 0,2 µm
J15694.AE J15694.AP
J15694.AEEA 39.6 EUR
J15694.AE J15694.AP
EDTA sale bisodico diidrato 0.5 M in soluzione acquosa, ultrapuro per biologia molecolare
EDTA sale bisodico diidrato
0.5 M solution of EDTA.Na₂ in high purity dH₂O, pH 8.0.
Chelating agent used in many enzyme buffers and, at higher concentrations, as an enzyme inactivator.
Confezione: Dispensed into durable, square Nalgene bottles.
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150037
CAS Number: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM