Rhodium(III) chloride soluzione 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
46523.NJ
46523.NA
46523.NJEA
397
EUR
46523.NJ
46523.NA
Rhodium(III) chloride soluzione 10 - 30% w/w (cont, Rh) 99.5% (w/w)
Rhodium(III) chloride
Formula:
Cl₃Rh |
MDL Number:
MFCD00011204 CAS Number: 10049-07-7 UN: 3264 ADR: 8,III Merck Index: 14,8188 |