Stampa…
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, (1R)-trans-1,2-Diaminocyclohexane L-Tartrate
H60172.04 H60172.09
H60172.04EA 42.1 EUR
H60172.04 H60172.09
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Cyclohexanediamine-L-tartrate
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane L-tartrate is a useful chemical for the synthesis of chiral ligands.
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 264,28 g/mol
Punto di fusione: 273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191979
CAS Number: 39961-95-0
Visualizza i codici
Assay ≥97,5