Stampa…
1-Benzylpyrrole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H55936.03 H55936.06 H55936.14
H55936.03EA 30.4 EUR
H55936.03 H55936.06 H55936.14
1-Benzylpyrrole 96%
1-Benzylpyrrole
Formula: C₁₁H₁₁N
Peso molecolare: 157,22 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (0,9 mmHg)
Densità: 1,020
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00963301
CAS Number: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN: 1993
ADR: 3,III