Stampa…
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H66390.06 H66390.14
H66390.06EA 79.4 EUR
H66390.06 H66390.14
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228182
CAS Number: 33233-67-9