Stampa…
Clozapine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
J61583.MB J61583.MC
J61583.MBEA 101 EUR
J61583.MB J61583.MC
Clozapine 97%
Clozapine
Formula: C₁₈H₁₉ClN₄
Peso molecolare: 326.83 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153785
CAS Number: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,2423