N-Acetyl-L-isoleucine 98% (by HPLC)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00066072 CAS Number: 3077-46-1 EINECS: 221-364-9 |
Assay (HPLC) |
|