Stampa…
Sodio silicato soluzione, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
338443-1L 338443-3L
338443-1LEA 63.56 EUR
338443-1L 338443-3L
Sodio silicato soluzione, per analisi
Sodio silicato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Punto di ebollizione: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003492
CAS Number: 1344-09-8
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay of NaOH 13.4 - 14.4 %
Assay of SiO₂ 25.7 - 27.8 %
Composition SiO₂, ~26.5%