5-tert-Butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate hydrate 98% (by HPLC)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₂₄H₂₇NO₆ Punto di fusione: 83…90 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037135 CAS Number: 71989-18-9 EINECS: 276-253-8 |
Assay (HPLC) | Min. 97.5% |