Stampa…
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: DMF
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
85936.290EA 84.2 EUR
85936.290 85936.320
N,N-Dimetilformammide ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® per analisi dei pesticidi
N,N-Dimetilformammide
Formula: HCON(CH₃)₂
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di fusione: −60,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003284
CAS Number: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9644bb6643d97bc3b499a68c02b1357dcc85c0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD any Pesticide (as Lindane). max. 5 pg/ml