Etanolo assoluto ≥99.8%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Fornitore: VWR Chemicals
|
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
85933.290EA
79
EUR
85933.290
85933.320
85933.290DP
85933.320DP
Etanolo assoluto ≥99.8%, PESTINORM® per analisi dei pesticidi
Etanolo
Formula:
C₂H₅OH Punto di ebollizione: 78,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –117 °C |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless liquid |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.8 % |
Identity (IR) | Comply |
Residue after evaporation | max. 0.0003 % w/w |
Water (KF) | max. 0.05 % w/w |
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) | max. 5 pg/ml |