Stampa…
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Misuratori digitali multiparametro da banco
Fornitore: VWR Collection
665-0499EA 1350 EUR
665-0499 665-0498
VWR® pHenomenal® MD 8000 L, Misuratori digitali multiparametro da banco
Misuratori elettrochimici pHmetri
Questi misuratori digitali combinano sei parametri in un unico strumento: pH, mV, temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto e torbidità. La tecnologia IDP ottimizza l'uso e facilita la misurazione (non c'è bisogno di ricalibrare quando si cambia il misuratore, né di regolare le impostazioni del misuratore). I dati misurati sono completi di numero di serie, impostazioni e dati di calibrazione.
  • Un canale di misura universale
  • Riconoscimento digitale del sensore: il parametro misurato e le impostazioni vengono riconosciuti automaticamente
  • Utilizzabile con sonde digitali intelligenti (IDP)
  • Utilizzabile per misurazioni con cavi di lunghezza fino a 100 metri
  • 4500 punti memoria
  • Display grafico retroilluminato B/N facile da leggere
  • Basso consumo energetico (1000 ore di utilizzo)
Informazioni per l'ordine: Ogni kit viene fornito con uno strumento multiparametri da banco MD 8000 L o LB, 1 elettrodo intelligente ricaricabile in vetro combinato pH/temperatura, 2 bottiglie di tamponi pH da 50 ml (pH 4,00 e 7,00), 1 supporto snodato, certificato di calibrazione e manuale di istruzioni in 6 lingue su CD. Contattare l'ufficio vendite Avantor di zona per ulteriori informazioni sugli altri elettrodi disponibili.