Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP, NF soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Collection
Attenzione
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30024.980EA 0 EUR
30024.980
Acido cloridrico 1 mol/l (1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., USP, NF soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to USP/NF Passes test
NIST traceable Confirmed