Stampa…
Formalin 10% stabilizzato, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Fornitore: VWR Collection
Pericolo
Synonyms: Formaldeide, Aldeide formica
Stabilization: stabilizzata con metanolo 0,5-1,5 %
VWRS9713.9185EA 0 EUR
VWRS9713.9185
Formalin 10% stabilizzato, TECHNICAL, buffered (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin
Formalina 10 % v/v
Formula: CH₂O
Peso molecolare: 30,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003274
CAS Number: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Visualizza i codici
Titolo (Formaldeide) 3,5 - 4,5 %
pH (20°C) 6,9 - 7,1
Metanolo 0,5 - 1,5 %