Potato dextrose broth, for microbiology
Fornitore: Merck
P6685-1KG
P6685-250G
SIALP6685-1KGEA
994
EUR
SIALP6685-1KG
SIALP6685-250G
Potato dextrose broth, for microbiology
Terreni per microbiologia
Terreni di coltura per microbiologia, disidratati
Contains infusion from potatoes plus glucose.
- pH (24 g/l, water): 4,2 –6,2
Recommended use at 24,0 g per litre.
Confezione: Packed in poly bottle.