Sodio idrossido 0.1 N, soluzione volumetrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Fornitore: PanReac AppliChem
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrossido di sodio
181693.1211
181693.1214
181693.1315
APPC181693.1211EA
31
EUR
APPC181693.1211
APPC181693.1214
APPC181693.1315
Sodio idrossido 0.1 N, soluzione volumetrica, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Densità: 1,004 kg/l Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Titer (20 °C) | 0.999 - 1.001 |