Stampa…
Acido cloridrico 1 mol/l (1N) soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 396 EUR
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Acido cloridrico 1 mol/l (1N) soluzione volumetrica
Acido cloridrico
Formula: HCl
Densità: 1,011 kg/l
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001