Stampa…
Etichette in polioleifina, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 91.5 EUR
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etichette in polioleifina, Nalgene®
Etichette
Queste etichette autoadesive in poliolefina Nalgene™ vengono utilizzate con fotocopiatrici, stampanti laser o stampanti a getto d'inchiostro. Accetta una varietà di inchiostri tra cui fotocopiatrice, pennarello, penna a sfera, gel e pennarelli tecnici (inchiostri specifici per verificarne l'idoneità prima dell'uso), non accetta matite.
  • Valutato a −29 °C
  • Resistente alla luce ultravioletta, alla muffa, ai prodotti chimici e allo sporco e non scolorisce, si spezza o si strappa
  • Eccellente per l'etichettatura di vetrini microscopici: il supporto adesivo aderisce bene a qualsiasi superficie in plastica, vetro o metallo
  • Chimicamente compatibile con la maggior parte dei reagenti di laboratorio, sebbene i solventi possano dissolvere l'adesivo
  • Autoclavabile
Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack.