Stampa…
1,3,5-Triossano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Triossimetilene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025 8.21189.9040 8.21189.9050
8.21189.0100EA 34.9 EUR
8.21189.0100 8.21189.1000 8.21189.9025 8.21189.9040 8.21189.9050
1,3,5-Triossano per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triossano
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 114,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60…62 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006563
CAS Number: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Visualizza i codici
Solubility 221 g/l (25 °C)
Melting Point 60 - 62 °C
Molar Mass 90.08 g/mol
Boiling Point 114 - 115 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.5 hPa (20 °C)
Flash Point 45 °C
Explosion Limit 3.6 - 28.7 %(V)
Density 1.17 g/cm3 (65 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 410 °C