Stampa…
1,3,5-Triossano 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Triossimetilene
140290020 140295000 140290051 140291000
ACRO140290020EA 88.5 EUR
ACRO140290020 ACRO140295000 ACRO140290051 ACRO140291000
1,3,5-Triossano 99+%
1,3,5-Triossano
Formula: C₃H₆O₃
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 61…62 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006563
CAS Number: 110-88-3
EINECS: 203-812-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09863
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals or crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥99.0 %