Stampa…
Triphenylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
140360010 140360050
ACRO140360010EA 59.4 EUR
ACRO140360010 ACRO140360050
Triphenylene 98%
Triphenylene
Formula: C₁₈H₁₂
Punto di ebollizione: 438 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 196…200 °C
Densità: 1,302 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001108
CAS Number: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %