Stampa…
Simclosene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Acido tricloroisocianurico
421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 91.8 EUR
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Simclosene 99%
Simclosene
Formula: C₃Cl₃N₃O₃
Peso molecolare: 232,41 g/mol
Punto di ebollizione: 413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 245…251 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006553
CAS Number: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %