Stampa…
2-Benzoylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Phenyl(thiophen-2-yl)methanone, Phenyl 2-thienyl ketone
A12036.06 A12036.09 A12036.18
A12036.06EA 25.6 EUR
A12036.06 A12036.09 A12036.18
2-Benzoylthiophene ≥98%
2-Benzoylthiophene
Purity: 98% CAS No.: 135-00-2 Molecular Formula: C11H8OS Formula Weight: 188.25 Melting Point: 55-57° Boiling Point: 124-126°/0.5mm MDL No.: MFCD00022495
Formula: C₁₁H₈OS
Peso molecolare: 188.25 g/mol
Punto di ebollizione: 124…126 °C (0.5 mmHg)
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022495
CAS Number: 135-00-2
EINECS: 205-169-6