3-Acetylthiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1468-83-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 58-61°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 107241
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005468
Formula:
C₆H₆OS Punto di ebollizione: 208…210 °C Punto di fusione: 58…61 °C |
MDL Number:
MFCD00005468 CAS Number: 1468-83-3 EINECS: 215-996-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |