Stampa…
3-Acetylthiophene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-thienyl ketone, 1-(3-Thienyl)-1-ethanone
188020100 188020010
ACRO188020100EA 97.3 EUR
ACRO188020100 ACRO188020010
3-Acetylthiophene 98%
3-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 208…210 °C (748 mmHg)
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005468
CAS Number: 1468-83-3
EINECS: 215-996-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥97.5 %