2-Acetylthiophene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
Purity: 99%
CAS No.: 88-15-3
Molecular Formula: C6H6OS
Formula Weight: 126.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 107910
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005442
Formula:
C₆H₆OS Peso molecolare: 126.18 g/mol Punto di ebollizione: 213…214 °C Punto di fusione: 10…12 °C Densità: 1.168 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005442 CAS Number: 88-15-3 EINECS: 201-804-6 UN: 2810 ADR: 6.1 II |