Stampa…
2-Acetylthiophene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
102721000 102725000
ACRO102721000EA 50.6 EUR
ACRO102721000 ACRO102725000
2-Acetylthiophene 98%
2-Acetylthiophene
Formula: C₆H₆OS
Punto di ebollizione: 214 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 10…11 °C
Densità: 1,16 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005442
CAS Number: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5640 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %